Få mere at vide
Misoprostolsyre (10 mg i 1 ml methylacetat), TRC
Artikelnummer. 30009807
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
0.25 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30009807 0.1 mL 0.1ml
30004065 0.25 mL -
30004788 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3687600.1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112137-89-0
Molekylær formel C21 H36 O5
Molekylvægt (g/mol) 368.51
Synonym Misoprostol Acid
IUPAC navn 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl] heptansyre
SMIL CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Misoprostol Acid (10 mg in 1 mL Methyl Acetate)
Mængde 0.1 mL
InChI formel InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
Formel vægt 368.2563
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Misoprostol Acid 10mg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.