Få mere at vide
Misonidazol, TRC
Artikelnummer. 18040520
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18040520 1 g
17909949 10 mg
18073210 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3687001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13551-87-6
Molekylær formel C7 H11 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 201.18
Synonym α-(Methoxymethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, α-(Methoxymethyl)-2-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxy-3-methoxypropyl)-2-nitroimidazole, 1-(2-Nitro-1-imidazolyl)-3-methoxy-2-propanol, 2-Nitro-1H-imidazole-1-(3-methoxy-2-propanol), NSC 261037, Racemic Misonidazole, Ro 7-0582, SR 1354, SRI 1354
IUPAC navn 1-methoxy-3-(2-nitroimidazol-1-yl) propan-2-ol
SMIL COCC(O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Misonidazole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O4/c1-14-5-6(11)4-9-3-2-8-7(9)10(12)13/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Formel vægt 201.075