Få mere at vide
MISA Standard 5: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb @ 100 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
MISA Standard 5: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb @ 100 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Holmium/Erbium/Samarium/Thulium/Caesium/Terbium/Scandium/Dysprosium/Europium/Neodymium/Ytterbium/Lanthanum/Praseodymium/Thorium/Yttrium/Gadolinium/Lutetium |
| CAS | 7440-60-0, 7440-52-0, 7440-19-9, 7440-30-4, 7440-46-2, 7440-27-9 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Holmium/Erbium/Samarium/Thulium/Caesium/Terbium/Scandium/Dysprosium/Europium/Neodymium/Ytterbium/Lanthanum/Praseodymium/Thorium/Yttrium/Gadolinium/Lutetium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Holmium 99.88 μg/mL/Erbium 99.94 μg/mL/Samarium 99.95 μg/mL/Thulium 99.96 μg/mL/Caesium 99.97 μg/mL/Terbium 99.97 μg/mL/Scandium 99.98 μg/mL/Dysprosium 99.99 μg/mL/Europium 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Ytterbium 100 μg/mL/Lanthanum 100.1 μg/mL/Praseodymium 100.1 μg/mL/Thorium 100.1 μg/mL/Yttrium 100.1 μg/mL/Gadolinium 100.2 μg/mL/Lutetium 100.2 μg/mL |