Få mere at vide
MISA Standard 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se @ 100 μg/ml i 10% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003126
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003126 100 ml
30002978 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30003126 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMISA4100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
MISA Standard 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se @ 100 μg/ml i 10% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mercury/Rhenium/Arsenic/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur
CAS 7439-97-6, 7440-15-5, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-69-9, 7782-49-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Mercury/Rhenium/Arsenic/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mercury 99.95 μg/mL/Rhenium 99.98 μg/mL/Arsenic 99.99 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Bismuth 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Sulfur 100.1 μg/mL