Få mere at vide
MISA Standard 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se @ 100 μg/ml i 10% HNO3, VHG™
Beskrivelse
MISA Standard 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se @ 100 μg/ml i 10% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arsenic/Mercury/Rhenium/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| CAS | 7440-38-2, 7439-97-6, 7440-15-5, 7440-41-7, 7440-69-9, 7782-49-2 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Arsenic/Mercury/Rhenium/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Arsenic 99.9 μg/mL/Mercury 99.95 μg/mL/Rhenium 99.98 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Bismuth 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Sulfur 100.1 μg/mL |