Få mere at vide
MISA Standard 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/ml i H2O/tr. HF, VHG™
Beskrivelse
MISA Standard 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/ml i H2O/tr. HF
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tungsten/Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Silicon/Tantalum/Titanium/Zirconium |
| CAS | 7440-33-7, 7440-56-4, 7440-58-6, 7439-98-7, 3-1-7660, 7440-21-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Tungsten/Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Silicon/Tantalum/Titanium/Zirconium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tungsten 99.83 μg/mL/Germanium 100 μg/mL/Hafnium 100 μg/mL/Molybdenum 100.1 μg/mL/Niobium 100.1 μg/mL/Silicon 100.2 μg/mL/Tantalum 100.2 μg/mL/Titanium 100.2 μg/mL/Zirconium 100.2 μg/mL |