Få mere at vide
Mirtazapin, TRC
Artikelnummer. 30133814
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133814 100 mg
17930785 25 mg
17922785 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM365000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85650-52-8
Molekylær formel C17 H19 N3
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Synonym 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin
SMIL CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Formel vægt 265.1579
Procent renhed >95%