Få mere at vide
Mirtazapin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30135978
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135978 2.5 mg 2.5mg
17903085 10 mg -
17932355 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3650102.5MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155172-12-6
Molekylær formel C17 H19 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 281.35
Synonym (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Mirtazapine Imp. A (EP), Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide
IUPAC navn (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin 2-oxid
SMIL C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine N-Oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Formel vægt 281.1528
Procent renhed >95%