Få mere at vide
Mirtazapin N-oxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460919
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460919 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460919 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1005.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine N-Oxide
CAS 155172-12-6
Analyt- eller komponentnavne Mirtazapine N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mirtazapine Imp. A (EP), Mirtazapine USP Related Compound B, Mirtazapine USP RC B, (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide, Mirtazapine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC navn (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin 2-oxid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 281.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 281,1528 g/mol