Få mere at vide
Mirtazapin, Mikromol™
Artikelnummer. 17990736
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17990736 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17990736 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1005.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mirtazapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Analyt- eller komponentnavne Mirtazapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
SMIL CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Mængde 250 mg
Formel vægt 265,1579 g/mol