Få mere at vide
Mirtazapin, LoGiCal
Artikelnummer. 30458235
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458235 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458235 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1005.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Analyt- eller komponentnavne Mirtazapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 265,1579 g/mol