Få mere at vide
Mirtazapin, Lipomed
Artikelnummer. 30462531
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30462531 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30462531 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMRT1166FB50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Mirtazapin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Analyt- eller komponentnavne Mirtazapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N3
Synonym 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Mængde 50 mg
Formel vægt 265,1579 g/mol