Få mere at vide
Mirtazapine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mirtazapine-d4 |
| CAS | 1215898-55-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17H15D4N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d4, Org-3770-d4, Remeron-d4, Zispin-d4 |
| SMIL | CN1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N2C3=NC=CC=C3CC4=C(C=CC=C4)C2C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.38 |
| Formel vægt | 269.183 |
| Procent renhed | >95 |