Få mere at vide
Mirtazapin-d3, TRC
Artikelnummer. 30478335
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30478335 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30478335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3650021MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine-d3
CAS 1216678-68-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 2H3 H16 N3
Mængde 1 mg
Synonym Mirtazapine-D3
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Molekylvægt (g/mol) 268.37
Formel vægt 268.1767
Procent renhed >95