missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mirtazapine Bromide, TRC

Artikelnummer. 30480610
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480610 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480610 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3650055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mirtazapine Bromide
CAS 61337-86-8
Molekylær formel C17H18BrN3
Mængde 5 mg
Synonym 8-Bromo Mirtazapine, 8-Bromo-1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine.
InChI formel InChI=1S/C17H18BrN3/c1-20-6-7-21-16(11-20)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(18)10-19-17(13)21/h2-5,9-10,16H,6-8,11H2,1H3
SMIL CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(Br)cnc24
Molekylvægt (g/mol) 344.25
Formel vægt 343.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.