Få mere at vide
Mirtazapin, 98%
Artikelnummer. 15345058 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15345058 1 g 1g
15355058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15345058 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456170010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 85650-52-8 | C17H19N3 | 265,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85650-52-8
Molekylær formel C17H19N3
Molekylvægt (g/mol) 265.35
InChI nøgle RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym mirtazapine, remeron, mepirzepine, remergil, zispin, remergon, rexer, 6-azamianserin, remeron soltab, mepirzapin
PubChem CID 4205
ChEBI CHEBI:6950
SMIL CN1CCN2C(C1)C3=CC=CC=C3CC4=C2N=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine
Smeltepunkt 121,0 °C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 265.35
Procent renhed 98%