Få mere at vide
Mirtazapin, 1 mg/ml i Methanol, Lipomed
Beskrivelse
Mirtazapin, 1 mg/ml i Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mirtazapine |
| CAS | 85650-52-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mirtazapine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H19 N3 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepin |
| Vis mere |