Få mere at vide
Mirtazapin 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459117
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459117 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459117 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1005.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Analyt- eller komponentnavne Mirtazapine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H19 N3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
InChI formel InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
IUPAC navn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazin[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 265.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 265,1579 g/mol