Få mere at vide
Edulab Spejl, Konvex - Pakke på 10
Artikelnummer. 30280303
Skift visning
Produkttype:
Konveks spejl
Artikelnummer. Produkttype
30280303 Konveks spejl
1 options
Artikelnummer. 30280303 Leverandør Edulab Leverandørnr. PH0526D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00 DKK
    128.86 DKK / Pakke med 10
    Spare 5.14 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Konvekst spejl designet til optiske eksperimenter og praktiske demonstrationer i klasseværelset.
  • 50 mm diameter konveks spejl til praktiske refleksionseksperimenter
  • Optisk bearbejdet for at give klare og nøjagtige refleksioner
  • Brændvidde på 150 mm til standard undervisningsbrug
  • Sølvbelagt bagside med beskyttende belægning for holdbarhed
Tekniske data
Produkttype Konveks spejl