Få mere at vide
Mirodenafil, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mirodenafil |
| CAS | 862189-95-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mirodenafil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H37 N5 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-one, 5-ethyl-3,5-dihydro-2-[5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-7-propyl-, 1-Piperazineethanol, 4-[[3-(5-ethyl-4,5-dihydro-4-oxo-7-propyl-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-2-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), Mirodenafil, Mvix |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37N5O5S/c1-4-7-19-18-30(6-3)24-23(19)27-25(28-26(24)33)21-17-20(8-9-22(21)36-16-5-2)37(34,35)31-12-10-29(11-13-31)14-15-32/h8-9,17-18,32H,4-7,10-16H2,1-3H3,(H,27,28,33) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CCC)cn(CC)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(CCO)CC4 |
| Vis mere |