Få mere at vide
Mirk-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465388 10 mg
16451577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12838
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Mirk-IN-1 is a potent inhibitor of Dyrk1B(Mirk kianse) and Dyrk1A with IC50 of 68±48 nM and 22±8 nM respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mirk-IN-1
CAS 1386979-55-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H17Cl2N5O4
Mængde 10 mg
Synonym Dyrk1B/A-IN-1
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (10.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL ClC1=CC=C(C(NCC2=CC(Cl)=CC=C2)=O)C=C1NC(C3=CC4=CN=C(OC)N=C4N=C3O)=O
Molekylvægt (g/mol) 498.32
Formel vægt 498.32
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease