missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Miriplatin, MedChemExpress
Beskrivelse
Miriplatin (SM-11355) is a chemotherapy agent which belongs to the class of alkylating agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Miriplatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 141977-79-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H68N2O4Pt |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | SM-11355 |
| Opløselighedsinformation | Acetone : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Miriplatin's activity) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?