Få mere at vide
Mirin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mirin |
| CAS | 1198097-97-0 |
| Molekylær formel | C10H8N2O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Z-5-(4-Hydroxybenzylidene)-2-imino-1,3-thiazolidin-4-one |
| SMIL | Oc1ccc(\C=C\2/SC(=N)NC2=O)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.25 |