Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Oversigt | Orange |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Formel vægt | 220,25 g/mol |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Form | Fast stof |
| Assay | 95% |