Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Artikelnummer. 15478739
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478739 5 mg 5mg
15498739 50 mg 50mg
15488739 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478739 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J67462.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299953-00-7
Molekylær formel C10H8N2O2S
Synonym cis-5-(4-Hydroxybenzyliden)-2-imino-4-thiazolidinon;
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Orange
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Formel vægt 220,25 g/mol
Følsomhed Fugtfølsom
Form Fast stof
InChI nøgle YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC(=O)C(S1)=CC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC navn 2-amino-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
Molekylvægt (g/mol) 220.25
Assay 95%