Få mere at vide
Miridesap, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446347
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16446347 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16446347 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101861
MedChemExpress Miridesap is a ligand for serum amyloid P component (SAP) and intends to inhibit and dissociate SAP binding to amyloid fibrils and tangles.
Miridesap is a ligand for serum amyloid P component (SAP) and intends to inhibit and dissociate SAP binding to amyloid fibrils and tangles.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Miridesap
CAS 224624-80-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H24N2O6
Mængde 5 mg
Synonym CPHPC Ro63-8695 GSK2315698
Opløselighedsinformation DMSO : 75 mg/mL (220.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1[C@H](CCC1)C(O)=O)CCCCC(N2[C@H](CCC2)C(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 340.37
Formel vægt 340.37
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation