missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Mirabegron

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
Beskrivelse
Mirabegron is a potent and selective β3-adrenoceptor agonist (EC50 = 22.4 nM). Displays >440-fold selectivity for β3 over β1 and β2 adrenoceptors. Increases cAMP concentration in CHO cells expressing human β3-adrenoceptor. Displays relaxant effect in ex vivo rat bladder muscle preparation precontracted with carbachol (Cat. No. 2810). Decreases frequency of bladder contraction in rats. Also promotes browning of white adipose tissue, reduces body weight, and improves glucose tolerance and insulin sensitivity in mice fed a high fat diet.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide |
| CAS | 223673-61-8 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C21H24N4O2S |
| Renhed | 98% |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion