missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mirabegron, TRC

Artikelnummer. 30137184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137184 5 mg
30135439 100 mg
17940895 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3649005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 223673-61-8
Molekylær formel C21 H24 N4 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 396.51
Synonym 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, (R)-Mirabegron, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, Betanis, Betmiga, Mirabegron, Myrbetriq, YM 178, 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, Betanis, Mirabegron, Myrbetriq, YM 178
IUPAC navn 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide
SMIL Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNC[C@H](O)c3ccccc3)cc2)cs1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mirabegron
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1
Formel vægt 396.162
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.