missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mirabegron, Mikromol™
Beskrivelse
Mirabegron
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mirabegron |
| CAS | 223673-61-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mirabegron |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H24 N4 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, Betanis, Mirabegron, Myrbetriq, YM 178 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1 |
| SMIL | Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNC[C@H](O)c3ccccc3)cc2)cs1 |
| IUPAC navn | 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?