missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mirabegron, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496158
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496158 10 mg
16478757 5 mg
16472297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496158 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14773

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.

Mirabegron is a selective β3-adrenoceptor agonist with EC50 of 22.4 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mirabegron
Fysisk form Powder
CAS 223673-61-8
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H24N4O2S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym YM178
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (252.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(CCNC[C@H](O)C2=CC=CC=C2)C=C1)CC3=CSC(N)=N3
Molekylvægt (g/mol) 396.51
Formel vægt 396.51
Procent renhed 98.98%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.