missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MIRA-1

Beskrivelse
Restores wild-type conformation, function and DNA binding activity to mutant p53. Induces p53 transcriptional transactivation of p21, MDM2 and PUMA, and promotes tumor cell death by apoptosis in a mutant p53-dependent manner in vitro (IC50 = 10μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MIRA-1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 183.16 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.163 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?