missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ MIRA-1
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18004532
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18004532 10 mg
18044962 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18004532 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3362/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Restores mutant p53 activity; proapoptotic

Restores wild-type conformation, function and DNA binding activity to mutant p53. Induces p53 transcriptional transactivation of p21, MDM2 and PUMA, and promotes tumor cell death by apoptosis in a mutant p53-dependent manner in vitro (IC50 = 10μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72835-26-8
Molekylær formel C8H9NO4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MIRA-1
Mængde 10 mg
Formel vægt 183.16
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 183.163
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.