Få mere at vide
Abnova™ miR-15a/CEN13q FISH-sonde
Artikelnummer. 16073315
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
Artikelnummer. 16073315
Brand: Abnova™ FG0199.100uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Produkttype DNA/RNA
Mængde 100μ L
Form Væske