Få mere at vide
Miquelianin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483396
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483396 25 mg -
16475918 10 mg -
16462067 50 mg 50mg
16461389 1 mg -
16448557 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13930
MedChemExpress Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.
Miquelianin (Quercetin 3-O-glucuronide) is a metabolite of quercetin and a type of natural flavonoid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Miquelianin
CAS 22688-79-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18O13
Mængde 25 mg
Synonym Quercetin 3-O-glucuronide Quercetin 3-glucuronide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (62.71 mM)
SMIL O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C(O)=C3)=C1O[C@@H]4O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
Molekylvægt (g/mol) 478.36
Formel vægt 478.36
Procent renhed 98.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease