Få mere at vide
Invitrogen™ Humant MIP-3 alfa/CCL20 cellelysat ELISA Kit
Artikelnummer. 15387118
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15387118
Brand: Invitrogen™ EHCCL20CL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human MIP-3 alpha/CCL20 ELISA kvantificerer Hu MIP-3α i humane celle- eller vævslysater. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu MIP-3α . Metodens princip The Human MIP-3α fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha (MIP-3alpha), også kaldet CCL20, udtrykkes i leveren, lungerne, lymfeknuderne og perifere blodlymfocytter. MIP-3alpha er stærkt opreguleret af inflammatoriske signaler og nedreguleret af det antiinflammatoriske cytokin IL-10. MIP3alpha signalerer gennem den G-proteinkoblede receptor, CCR6, og virker som en kemoattraktant til lymfocytter og dendritiske celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P78556
Analyseområde 0,8 til 600 pg/ml
Assay følsomhed 1.5 pg/mL
Kalibreringsområde 1,5 pg/ml til 600 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Chemokine& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Antistofparret i dette sæt genkender human MIP-3 alfa.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 6364
Gen symbol CKb4, Exodus, LARC, MIP-3-alpha, MIP-3 A, MIP3A, SCYA20, ST38
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Cellelysebuffer, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CKb4, Exodus, LARC, MIP-3-alpha, MIP-3 A, MIP3A, SCYA20, ST38
Mål CCL20
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min