Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Minoxidil
Beskrivelse
Antihypertensive. Antialopecia agent. Kir6 channel (KATP) activator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Minoxidil |
| CAS | 38304-91-5 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C9H15N5O |
| Formel vægt | 209.25 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.253 |