Få mere at vide
Minoxidil
Artikelnummer. 15464319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464319 25 g 25g
15444319 1 g 1g
15454319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15464319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61803.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Minoxidil, CAS # 38304-91-5, er et komposund med vasodilaterende effekter, der virker ved at åbne adenosintrifosfat (ATP)-følsomme kaliumkanaler. | CAS: 38304-91-5 | C9H15N5O | 209,253 g/mol
Minoxidil bruges som antihypertensivt middel og antialopecia.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Minoxidil er en piperidin, der fungerer som vasodilator, når den omdannes til sit aktive metabolit, minoxidilsulfat
  • Minoxidil åbner adenosintrifosfat (ATP)-følsomme kaliumkanaler i plasmamembranen og afslapper glat muskulatur i arteriolens vægge. Afslapning af glat muskulatur i arteriolerne fører til nedsat modstand og lavere blodtryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38304-91-5
Molekylær formel C9H15N5O
Molekylvægt (g/mol) 209.253
MDL nummer MFCD00063409
InChI nøgle ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
PubChem CID 4201
IUPAC navn 3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Minoxidil
Smeltepunkt 248 °C til 265 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Merck Index 14,6203
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (2,2 mg/ml), 100% ethanol (29 mg/ml), propylenglykol, acetone, DMSO (6,5 mg/ml) og methanol.
Formel vægt 209.25
Fysisk form Krystallinsk pulver