Få mere at vide
Minoxidil
Description
Minoxidil bruges som antihypertensivt middel og antialopecia.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Minoxidil er en piperidin, der fungerer som vasodilator, når den omdannes til sit aktive metabolit, minoxidilsulfat
- Minoxidil åbner adenosintrifosfat (ATP)-følsomme kaliumkanaler i plasmamembranen og afslapper glat muskulatur i arteriolens vægge. Afslapning af glat muskulatur i arteriolerne fører til nedsat modstand og lavere blodtryk
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Minoxidil |
| Smeltepunkt | 248 °C til 265 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,6203 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (2,2 mg/ml), 100% ethanol (29 mg/ml), propylenglykol, acetone, DMSO (6,5 mg/ml) og methanol. |
| Formel vægt | 209.25 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Safety and Handling
- Minoxidil
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Minoxidil