Få mere at vide
Minoxidil Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Minoxidil, Sulfate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17) |
| Formel vægt | 289.0845 |
| Procent renhed | >95% |