Få mere at vide
Minoxidil Sulfate-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Minoxidil Sulfate-d10 |
| CAS | 1260373-92-9 |
| Molekylær formel | C9H5D10N5O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 6-(1-Piperidinyl-d10)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide Sulfate, 1,6-Dihydro-6-imino-4-(1-piperidinyl-d10)-1-(sulfooxy)-2-pyrimidinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | NC1=[N+](OS(=O)([O-])=O)C(N)=NC(N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.37 |