missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Minoxidil-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Minoxidil-d10 |
| CAS | 1020718-66-4 |
| Molekylær formel | C9 2H10 H5 N5 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Pyrimidinediamine, 6-(1-piperidinyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10)-, 3-oxide (ACI), 6-(1-Piperidinyl-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, 6-(1-Piperidinyl-d10)-2,4-pyrimidinediamine 3-oxide, Minoxidil-d10, Minoxidil-D10 (piperidine-D10) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6H,1-5,10H2,(H2,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(c2cc(N)[n+]([O-])c(N)n2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 6-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-yl)-3-oxidopyrimidin-3-ium-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.31 |
| Formel vægt | 219.1904 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?