Få mere at vide
Minocyclin hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11454911 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454911 1 g 1g
11444911 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454911 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215571891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4980.00 DKK
    4740.74 DKK / 1g
    Spare 239.26 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13614-98-7
Molekylær formel C23H28ClN3O7
Molekylvægt (g/mol) 493.94
MDL nummer MFCD00083669
InChI nøgle KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N
Synonym minocycline hydrochloride, minocycline hcl, minomycin, minocin, minocycline chloride, arestin, vectrin, minomax, periocline, tri-mino
PubChem CID 54685925
IUPAC navn hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methyliden]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracen-1,3,12-chlorid
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Minocycline Hydrochloride
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 493.9
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Minocycline Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Minocycline Hydrochloride