Få mere at vide
Minocycline hydrochloride, MedChemExpress
Mængde:
100 mg
Beskrivelse
Minocycline hydrochloride is a hypoxia-inducible factor (HIF)-1α inhibitor. Minocycline hydrochloride shows anti-cancer, anti-inflammatory, and glutamate antagonist effects. Minocycline hydrochloride reduces glutamate neurotransmission and shows neuroprotective properties and antidepressant effects. Minocycline hydrochloride inhibits bacterial protein synthesis through binding with the 30S subunit of the bacterial ribosome, resulting in a bacteriostatic effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Minocycline hydrochloride |
| CAS | 13614-98-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28ClN3O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 10 mg/mL (20.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.49 mg/mL (0.99 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | OC1=C(C(N)=O)C([C@@]2(O)C(O)=C3C(C4=C(O)C=CC(N(C)C)=C4C[C@@]3([H])C[C@@]2([H])[C@@H]1N(C)C)=O)=O.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 493.94 |
| Formel vægt | 493.94 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.