Få mere at vide
Minocycline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427296
Encompass_Preferred
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. 16427296
Brand: Medchem Express HY17412100mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Minocycline hydrochloride is an orally active, potent and BBB-penetrated semi-synthetic tetracycline antibiotic.
Minocycline hydrochloride is a hypoxia-inducible factor (HIF)-1α inhibitor. Minocycline hydrochloride shows anti-cancer, anti-inflammatory, and glutamate antagonist effects. Minocycline hydrochloride reduces glutamate neurotransmission and shows neuroprotective properties and antidepressant effects. Minocycline hydrochloride inhibits bacterial protein synthesis through binding with the 30S subunit of the bacterial ribosome, resulting in a bacteriostatic effect.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Minocycline hydrochloride
CAS 13614-98-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H28ClN3O7
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (20.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.49 mg/mL (0.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL OC1=C(C(N)=O)C([C@@]2(O)C(O)=C3C(C4=C(O)C=CC(N(C)C)=C4C[C@@]3([H])C[C@@]2([H])[C@@H]1N(C)C)=O)=O.Cl
Molekylvægt (g/mol) 493.94
Formel vægt 493.94
Procent renhed 98.47%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.