Få mere at vide
Minocycline Hydrochloride Dihydrate, Mikromol™
Beskrivning
Minocycline Hydrochloride Dihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Minocycline Hydrochloride Dihydrate |
| CAS | 128420-71-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Minocycline Hydrochloride Dihydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H27 N3 O7 . Cl H . 2 H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Minocycline Hydrochloride Dihydrate, (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-Bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride dihydrate, 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), (4S,4aS,5aR,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride, dihydrate, (4S,4aS,5aR,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride, dihydrate, [4S-(4alpha,4aalpha,5aalpha,12aalpha)]-, Tigecycline Imp. C (EP) as Hydrochloride Dihydrate, Tigecycline Impurity C as Hydrochloride Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O7.ClH.2H2O/c1-25(2)12-5-6-13(27)15-10(12)7-9-8-11-17(26(3)4)19(29)16(22(24)32)21(31)23(11,33)20(30)14(9)18(15)28;;;/h5-6,9,11,17,27,29-30,33H,7-8H2,1-4H3,(H2,24,32);1H;2*1H2/t9-,11-,17-,23-;;;/m0.../s1 |
| SMIL | O.O.Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4c(ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)N(C)C |
| IUPAC navn | (4S,4aS,5aR,12aS)-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;dihydrate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?