Learn More
Thermo Scientific Chemicals Minocyclin hydrochlorid, 97 %
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Minocyclinhydrochlorid er hydrochloridsaltet af minocyclin, et bredspektret langtidsvirkende derivat af antibiotikummet tetracyclin, med antibakterielle og antiinflammatoriske aktiviteter
•Denne forbindelse udøver sin virkning ved at binde sig til den bakterielle 30S ribosomale underenhed og interferere med bindingen af tRNA til det ribosomale kompleks, hvilket resulterer i inhibering af proteintranslation i bakterier
•Minocyclinhydrochlorid kan hæmme det inflammatoriske enzym 5-lipoxygenase (5LOX) og kan blokere T-celle-mikroglia-interaktioner. 5LOX katalyserer syntesen af inflammatoriske mediatorer, herunder prostaglandiner og leukotriener. Derfor kan begge beskrevne molekylære aktiviteter bidrage til minocyclins neurobeskyttende aktivitet.
Applikationer
•Denne forbindelse er effektiv mod tetracyclin-resistente Staphylococcus kulturer• Minocyclinhydrochlorid hæmmer lipopolysaccharidmedieret inflammatorisk cytokintumornekrosefaktor (TNF-α ) sekretion af makrofager
•Det hæmmer endotelcelleproliferation og angiogenese in vitro gennem translationel undertrykkelse af HIF-1α
•Denne forbindelse udviser anti-tumor aktivitet i gliom ved at hæmme membran type 1 matrix metalloproteinase
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Minocycline hydrochloride |
| Type | Minocyclinhydrochlorid |
| CAS | 13614-98-7 |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vand | 10% maks. |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | C23H28ClN3O7 |
| MDL nummer | MFCD00083669 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i dmf og methanol |
| InChI nøgle | KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N |
| Show More |
Safety and Handling
- Minocycline hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.