Få mere at vide
Cytiva miniVE lodret elektroforesesystemtilbehør
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
Mini lodret gelelektroforeseenhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Afhugget glasplade
- Størrelse: 10 x 10,5 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini lodret gelelektroforeseenhed |
| Type | Glasplade |
| Materiale | Glas |
| Længde (metrisk) | 10.5 cm |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |