Få mere at vide
Agilent BioTek Minirørsholder
Artikelnummer. 16562302 Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
Agilent BioTek Mikropladevasker og læseinstrumenter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16562302
Brand: Agilent BioTek 7212042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minitube Carrier er til laboratorieartikler op til 50 mm i højden, inklusive 1,2 mL minirør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Enheden holder 1,2 mL Minirør eller Labware op til 50 mm i højden
Til brug med (udstyr) Agilent BioTek Mikropladevasker og læseinstrumenter