Få mere at vide
Cytiva™ MiniTrap™ Kolonne
Artikelnummer. 11359991 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359991 1 stk. Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11359991 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 28940928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7115.00 DKK
    6662.00 DKK / Pakke med 50
    Spare 453.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
De Cytiva™ MiniTrap™ Søjler er kromatografisøjler i lille skala designet til hurtig og bekvem oprensning. De bruges almindeligvis til forskellige anvendelser, herunder proteinoprensning, antistofoprensning, peptidoprensning og nukleinsyreoprensning.
  • Til hurtig og effektiv adskillelse og oprensning af prøver
  • Engangsbrug, færdigpakket, engangsformat giver mulighed for nem og bekvem prøvebehandling
  • Ideel til brug i R og D, procesudvikling og QC laboratorier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MiniTrap kromatografisøjle
Produkttype Kolonne
Til brug med (applikation) Oprensning og adskillelse i lille skala
Format Kromatografipatron
Engangs Engangsbrug
Mængde 1 stk.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PD MiniTrap G-10 columns
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one