Beskrivelse
- Hærdet glas lukket, hurtigt respons display for maksimal synlighed og kemikalieresistens
- Avancerede vibrationssensorer registrerer afvigelser fra tilladte tærskler og stopper automatisk processen
- Overskueligt display med alle væsentlige oplysninger på et øjeblik
- Integreret timer/tæller til kontrol af kinetisk følsomme reaktioner og påmindelser
- USB interface, f.eks. til at dokumentere parametre vha labworldsoft™ eller installation af firmwareopdateringer
- Intuitiv og enkel håndtering
- Berøringsfølsom overflade for lang levetid
- Temperaturaflæsning på display
- Kemikaliebestandigt hus
- Tastelås funktion
- Mikroprocessorstyret hastighedsregulator til konstant rotationshastighed, selv med ændringer i viskositet
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 50 til 2000 rpm |
| Volumen | 15 L |
| Vise | LCD |
| Spænding | 100/240 V, DC-spænding: 24 V |
| Watt | 69 w |
| Dimensioner (L x B x H) | 70 x 193 x 154 mm |
| Elektriske krav | 100-240V, 50/60 Hz, 69 W |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Chuck størrelse | 0,5 til 8 mm |
| Inkluderer | USB interface, EU-stik |
| Vis mere |